Learn More
Zwiebel™ Pinze antimagnetiche in acciaio inox per la movimentazione di pesi
Use these clamps for the handling of Zwiebel™ weights.
32.75€ - 39.68€
Specifica
Materiale | Acciaio inox antimagnetico |
---|---|
Product Type | Clip per manipolazione |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11758214
|
Zwiebel™
PBI2812E |
10 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11778214
|
Zwiebel™
PBI2812H |
15 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Stainless steel handling clamp
- The pieces in contact with the weight are protected rubber
- Available in a variety of sizes
Specifica
Acciaio inox antimagnetico | |
Clip per manipolazione | |
1 ciascuno |