Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Facilita l'immersione completa nei bagni a ultrasuoni S-line. I cestelli a immersione Fisherbrand™ con manico sono realizzati in acciaio inossidabile.
36.00€ - 740.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11726188
|
Fisherbrand™
1004170 |
Pulitori a ultrasuoni da banco Elma E, S, P 10 Series |
36.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736188
|
Fisherbrand™
1004209 |
Pulitore a ultrasuoni modello 15 | |||||||
10241320
|
Fisherbrand™
1004176 |
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203 | |||||||
10160843
|
Fisherbrand™
1001349 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra 30 H da 3 l | |||||||
11746188
|
Fisherbrand™
1004232 |
Pulitori a ultrasuoni da banco Elma E, S, P 40 Series |
52.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10288711
|
Fisherbrand™
2000000995 |
Bagno a ultrasuoni da 3.5 l | |||||||
11756188
|
Fisherbrand™
1004243 |
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203 | |||||||
11766188
|
Fisherbrand™
1004247 |
Bagno a ultrasuoni FB11205 |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11776188
|
Fisherbrand™
1004265 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 80 (H) da 9.4 l | |||||||
11786188
|
Fisherbrand™
1004178 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 100 (H) da 9.5 l | |||||||
10005471
|
Fisherbrand™
2000000996 |
Bagno TI-H 10 Transonic | |||||||
11796188
|
Fisherbrand™
1004277 |
Ultrasonic Bath, Elmasonic P 120 H 12.75 L | |||||||
10736153
|
Fisherbrand™
1001365 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra 150 (H) da 14 l | |||||||
10078211
|
Fisherbrand™
2000000997 |
Bagno TI-H 15 Transonic | |||||||
10614913
|
Fisherbrand™
1004275 |
Bagno a ultrasuoni FB11209 | |||||||
10799152
|
Fisherbrand™
2000000998 |
Bagno TI-H 20 Transonic | |||||||
11706198
|
Fisherbrand™
1004271 |
Bagno a ultrasuoni FB11211 | |||||||
11758728
|
Fisherbrand™
1027339 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 300 |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11786198
|
Fisherbrand™
1009030 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 450 (H) da 12.75 l |
285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10631262
|
Fisherbrand™
1208000685 |
Ultrasonic Bath, Elmasonic Xtra 550 LSM 45 L | |||||||
11778728
|
Fisherbrand™
1026584 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 550 |
370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10741843
|
Fisherbrand™
1208000686 |
Bagno a ultrasuoni TI-H-80 | |||||||
11893072
|
Fisherbrand™
1002211 |
Bagno a ultrasuoni Elmasonic X-tra Line 800 Flex 1 | |||||||
11788728
|
Fisherbrand™
1027349 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 800 |
470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10478561
|
Fisherbrand™
1208000687 |
Bagno a ultrasuoni TI-H-115 | |||||||
11796198
|
Fisherbrand™
1009035 |
Unità a ultrasuoni Elmasonic S 900 H | |||||||
11708738
|
Fisherbrand™
1027350 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 1200 |
620.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10085451
|
Fisherbrand™
1208000688 |
Bagno a ultrasuoni multi-frequenza TI-H-160 | |||||||
11718738
|
Fisherbrand™
1027351 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 1600 |
695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11758738
|
Fisherbrand™
1027352 |
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 2500 |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10488922
|
Fisherbrand™
2070330000 |
Unità a ultrasuoni analogiche TS 540 Transonic | |||||||
Descrizione
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
- Fondo a rete
- Una maniglia su ciascun lato
- Design funzionale e moderno
- Disponibile per numerose capacità