Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Flask Clip
For personalised clip arrangement, clips are supplied with all necessary fixings to enable them to be attached to the Perforated Tray. Nickel Electro™ Stainless Steel Flask Clip is suitable for flasks and can be autoclaved.
16.65€ - 79.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11479629
|
Nickel Electro™
FC1000 |
1 L Conical Flask |
30.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11776577
|
Nickel Electro™
FC2000 |
2 L Conical Flask |
34.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736577
|
Nickel Electro™
FC0025 |
25 mL Conical Flask |
16.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766577
|
Nickel Electro™
FC0250 |
250 mL Conical Flask |
26.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11469629
|
Nickel Electro™
FC0500 |
500 mL Conical Flask |
28.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11746577
|
Nickel Electro™
FC0050 |
50 mL Conical Flask |
16.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756577
|
Nickel Electro™
FC0100 |
100 mL Conical Flask |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12778968
|
Nickel Electro™
FC3000/FB |
2.8 L Fernbach flask |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Highly flexible elastic design allowing glassware to easily slide into the clip and yet remain secure during mixing
- No sharp edges to cut or score glassware
- Can be autoclaved
- Plastic base
- Easy to assemble and remove Flask Clips from Perforated tray
Specifica
Flask Clip | |
Stainless Steel |