Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
79.40€ - 745.00€
Specifica
Descrizione | Round Base Plastic Tubes |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11748868
|
Thermo Scientific™
RT15 |
0.6 mL | 1000 |
740.00€
pezzi 10000 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13015723
|
Thermo Scientific™
RT20 |
1.0 mL | 1000 |
745.00€
pezzi 10000 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12842863
|
Thermo Scientific™
30908 |
2.5 mL | 2500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11708988
|
Thermo Scientific™
RT25 |
2.7 mL | 500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11778908
|
Thermo Scientific™
RT30 |
4.9 mL | 250 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12852863
|
Thermo Scientific™
30932 |
11.0 mL | 1500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile. Not available in all geographic regions.
- Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
- Supplied nonsterile
Specifica
Round Base Plastic Tubes | |
Polystyrene | |
Non-sterile |