Learn More
Thermo Scientific™ Stray Light Standards
Thermo Scientific™ NIST™ traceable standards verify spectrophotometer stray light specification.
1475.00€ - 1545.00€
Specifica
Calibrazione | NIST Traceable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evolution 60S, 201, 220 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Wavelength Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Wavelength Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11863764
|
Thermo Scientific™
9423UV95500E |
Stray Light Standard, NaI | 250 to 270 nm |
1475.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11873764
|
Thermo Scientific™
9423UV95520E |
Stray Light Standard, KCl | 190 to 210 nm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ NIST™ traceable standards verify spectrophotometer stray light specification.
Each Thermo Scientific Stray Light Standard stops transmitting light below a specific wavelength. Below this cut-off, any measured value can be attributed to instrumental stray light. A measured value of stray light that does not meet instrument specifications may indicate a problem with the instrument lamp and may result in analytical errors.
The following standards are available for stray light measurements:
- Potassium Chloride, cutoff at 200nm
- Sodium Iodide, cutoff at 260nm
- Sodium Nitrate, cutoff at 390nm
Stray Light Standards are provided in permanently sealed quartz cuvettes. A water blank corresponding to each specific standard is supplied with every Stray Light Standard for performing blank readings.
Specifica
NIST Traceable | |
Evolution 60S, 201, 220 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S |