Learn More
TACE (TNF-α converting enzyme)/ADAM17 Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results Epredia™ TACE (TNF-α converting enzyme)/ADAM17 Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
333.54€ - 1198.50€
Specifications
Antigene | TACE (TNF-alpha converting enzyme)/ADAM17 Ab-1 |
---|---|
Concentrazione | 1mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Product Code | Brand | Forma | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Forma | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||||
12643107
|
Epredia
RB-1660-P1 |
Concentrated | 500 μL |
875.00€
500µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12623107
|
Epredia
RB-1660-P |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12663107
|
Epredia
RB-1660-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12633107
|
Epredia
RB-1660-P0 |
Purified | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12653107
|
Epredia
RB-1660-P1ABX |
Purified | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
TACE (TNF-α converting enzyme) protein is a membrane bound matalloprotease from ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family of proteins. It cleaves 26kDa type II membrane-bound precursor of TNF-α into 17kDA mature form which is secreted. TACE is also known to process other membrane proteins including TNF receptor, TGFα, L-selectin and amyloid protein precursor.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminus of human TACE protein
Molecular Weight: 80-130kDa (corresponding to mature, precursor and glycosylated forms)
Positive Control: HeLa cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
TACE (TNF-alpha converting enzyme)/ADAM17 Ab-1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
IgG |
1mg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Proteases And Inhibitors | |
A synthetic peptide from the C-terminus of human TACE protein | |
Primary |