Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18 HPLC Columns
Greater retention than C18 for polar molecules
711.96€ - 922.07€
Specifica
Dimensione particelle | 3 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 100 Å |
Surface Area | 310 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Fase stazionaria | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Fase stazionaria | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10047314
|
Thermo Scientific™
77503-103030 |
3 mm | 100 mm | C18 |
922.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10362385
|
Thermo Scientific™
77503-051030 |
1 mm | 50 mm | C18 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11583021
|
Thermo Scientific™
77503-022130 |
2.1 mm | 20 mm | C18 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
2 to 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12% | |
Yes |