Learn More
Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
17.65€ - 25.18€
Specifica
Forma | Square |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Descrizione | Glass Coverslip |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
14872231
|
Rogo Sampaic™
BPD003 |
20 x 20 mm |
17.65€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13256718
|
Rogo Sampaic™
BPD004 |
22 x 22 mm |
25.18€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
- Manufactured in soda glass
- Uniform thickness of 0.13 to 0.16 mm
Specifica
Square | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
100 |
Soda Lime Glass | |
Glass Coverslip |