Learn More
TSH-Receptor, A-Chain Mouse, Clone: SPM223, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | TSH-Receptor, A-Chain |
---|---|
Clone | SPM223 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15911028
|
EnquireBio
7253-MSM1X-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901028
|
EnquireBio
7253-MSM1X-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
TSH-Receptor, A-Chain | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7253 | |
Recombinant human TSHR, A-Chain protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
62kDa |
SPM223 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_005268094 | |
TSHR | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
293T Cells. Thyroid gland |