Learn More
Buerkle™ Tubus™ Sampler
Buerkle™ Tubus™ Sampler makes it possible to revome bulk loads if foodstuff.
165.00€ - 215.00€
Specifica
Product Type | Sampler Tubus |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A) |
Autoclavabile | Si |
Certificazione/Conformità | DIN ISTA Standard |
Da utilizzare con (applicazione) | Pourable Bulk Goods, Foodstuffs |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10515423
|
Buerkle™
5382-0040 |
40 cm |
165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10786445
|
Buerkle™
5382-0080 |
80 cm |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For coarse-grained bulk goods
- Made of stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Special geometry of the tip
- Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10mm (wheat, oats) and 5mm (flax, vetches)
Specifica
Sampler Tubus | |
Si | |
Pourable Bulk Goods, Foodstuffs |
Stainless Steel (V4A) | |
DIN ISTA Standard | |
40 mm |