Learn More
Ismatec™ Tygon™ ST Standard 2-stop Tubing
Inexpensive, all around 2-stop tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ ST Standard 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
36.79€ - 158.00€
Specifica
Product Type | 2-stop Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA 21 CFR175.300 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Tygon ST |
Overall Length (Metric) | 40 cm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15733319
|
Ismatec™
SC0013T |
1.14mm I.D., 2.86mm O.D. |
132.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15743319
|
Ismatec™
SC0021T |
2.06mm I.D., 3.78mm O.D. |
132.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10380491
|
Ismatec™
SC0022T |
2.29mm I.D., 4.01mm O.D. |
124.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10547712
|
Ismatec™
SC0004T |
0.44mm I.D., 2.26mm O.D. |
125.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10790052
|
Ismatec™
SC0008T |
0.76mm I.D., 2.48mm O.D. |
124.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10268650
|
Ismatec™
SC0015T |
1.30mm I.D., 0.86mm O.D. |
125.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10507522
|
Ismatec™
SC0019T |
1.75mm I.D., 3.47mm O.D. |
124.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10471801
|
Ismatec™
SC0188T |
0.13mm I.D., 1.95mm O.D. |
125.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15713319
|
Ismatec™
SC0010T |
0.95mm I.D., 2.67mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10742742
|
Ismatec™
SC0002T |
0.25mm I.D., 2.07mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10065100
|
Ismatec™
SC0016T |
1.42mm I.D., 3.14mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10147140
|
Ismatec™
SC0017T |
1.52mm I.D., 3.24mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10617731
|
Ismatec™
SC0006T |
0.57mm I.D., 2.39mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Transparent.
- Resistant to almost all inorganic chemicals.
- Tasteless.
- Smooth polished inner wall.
- Low gas permeability.
- Non-aging and non-oxidizing.
- High dielectric constant.
- Potential leaching of plasticizers.
- Applications
- Acids: Good
- Alkaline solutions: Good
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Fair
- Vacuum: Good
- Viscous media: Excellent
- Sterile media: Limited
- Complies with: FDA 21 CFR175.300
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Not recommended for sterilization with radiation.
Specifica
2-stop Tubing | |
Autoclavable | |
40 cm | |
-50°C | |
C02 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |
FDA 21 CFR175.300 | |
Tygon ST | |
General laboratory applications, 2-stop tubing for CA cassettes | |
12 Pcs./Pk. | |
Potential leaching of plasticizer | |
Good |