Learn More
Tyrosinase Related Protein 75 (TRP75/gp75) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tyrosinase Related Protein 75 (TRP75/gp75) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
186.66€ - 930.00€
Specifica
Antigene | Tyrosinase Related Protein 75 (TRP75/gp75) Ab-1 |
---|---|
Clone | TA99 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12610027
|
Epredia
MS-1634-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
605.00€
500µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12600027
|
Epredia
MS-1634-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12680017
|
Epredia
MS-1634-P |
200μg/mL | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12620027
|
Epredia
MS-1634-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12630027
|
Epredia
MS-1634-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Tyrosinase related Protein 75 (TRP75/gp75) is a pigmentation associated protein expressed by melanoma cells and normal melanocytes. This antigen appears to be expressed during stage III and IV of melanosomes.
Host Species: Mouse
Clone: TA99
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: SK-MEL-23 Melanoma cell line
Molecular Weight: 75kDa
Positive Control: SK-MEL-23, A375 cells; Melanoma, Skin
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 is specific for melanomas and does not react with carcinomas and sarcomas.
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunohistochemistry (Frozen)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Tyrosinase Related Protein 75 (TRP75/gp75) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Enzyme | |
SK-MEL-23 Melanoma cell line | |
Primary |
TA99 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a |