Learn More
Cytiva Carta filtrante in microfibra di vetro grado 6
Per raccogliere particelle minuscole senza indebolirsi. La carta filtrante in microfibra di vetro grado 6 Whatman™ può inoltre essere utilizzata per determinare sostanze e residui filtrabili durante l'ignizione o l'analisi di terreni aggressivi.
71.10€ - 920.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Particle Retention | <1 μm |
Velocità di filtraggio | 40 s/100mL/in2 |
Portata | Lenta |
Grado | GF 6 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11385254
|
Cytiva
10370002 |
50 mm | Circolare |
122.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11305264
|
Cytiva
10370004 |
70 mm | Circolare |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395254
|
Cytiva
10370003 |
55 mm | Circolare |
111.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11315264
|
Cytiva
10370005 |
90 mm | Circolare |
196.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11325264
|
Cytiva
10370006 |
110 mm | Circolare |
318.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11335264
|
Cytiva
10370007 |
125 mm | Circolare |
335.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11345264
|
Cytiva
10370008 |
150 mm | Circolare |
459.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11355264
|
Cytiva
10370010 |
185 mm | Circolare |
515.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375264
|
Cytiva
10370012 |
240 mm | Circolare |
675.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365264
|
Cytiva
10370011 |
200 mm | Circolare |
595.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11305274
|
Cytiva
10370020 |
100 mm | Circolare |
311.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395264
|
Cytiva
10370019 |
47 mm | Circolari |
109.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11385264
|
Cytiva
10370018 |
25 mm | Circolare |
71.10€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11315274
|
Cytiva
10370050 |
620 mm | Foglio |
920.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Adatti per analisi dell'acqua e delle acque reflue, con ritenzione delle particelle estremamente fine e maggiore resistenza.- Efficienza di ritenzione a livello di submicron per la cattura di particelle estremamente piccole
- Legante inorganico per una maggiore resistenza
- Resistenti a temperature fino a 500 °C
- Utilizzabili come prefiltro per campioni densi
Specifica
Vetro borosilicato | |
40 s/100mL/in2 | |
GF 6 |
<1 μm | |
Lenta | |
350 μm |