Learn More
Spectrum™ Labs White Polypropylene Standard Closures
For standard grade RC dialysis tubing
96.32€ - 175.00€
Specifica
Product Type | Standard Closure |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Standard Closure |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11495969
|
Spectrum™ Labs
142738 |
75 mm |
175.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11465969
|
Spectrum™ Labs
142734 |
12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
These polypropylene closures lock over the tubing, forming a sack ensuring a leak-proof seal. Regular closures will float in water. They eliminate the need for tying knots in dialysis tubing, a practice which can adversely affect the porosity of a membrane. Lighter than water, regular closures are normally used with weighted or magnetic weighted closures. Attach a regular closure to the top of the dialysis tubing and a weighted or magnetic weighted closure to the bottom for vertical floating. Not for use with cellulose ester membrane tubing. Autoclavable.Specifica
Standard Closure | |
Autoclavable | |
Standard Closure | |
Autoclavable | |
10 Pack |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
White | |
0°C to 121°C | |
For standard grade RC dialysis tubing |