Learn More
Bel-Art™ Inserti rotore MAS in Pyrex™SP Scienceware™ Wilmad™
Progettato per campioni sensibili all'aria e campioni semisolidi come gel o liquidi ad alta viscosità. Gli inserti rotore MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ consentono di sigillare i campioni in un rotore NMR mediante termosigillante o resina epossidica.
124.00€ - 135.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per campioni sensibili all'aria e campioni semisolidi come gel o liquidi ad alta viscosità. |
---|---|
Include | Inserto rotore |
Materiale | Pyrex |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15398598
|
Bel-Art™
66000-0035 |
Inserto rotore; lunghezza totale: 18.6mm; lunghezza finale: 9.3 mm |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15388598
|
Bel-Art™
66000-0034 |
Inserto rotore; lunghezza totale: 25mm; lunghezza finale: 14 mm |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Potrebbe essere necessario un cassetto portaoggetti per sigillare campioni sensibili all'aria
Specifica
Progettato per campioni sensibili all'aria e campioni semisolidi come gel o liquidi ad alta viscosità. | |
Inserto rotore | |
Pyrex |