accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)(S)(S)O(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C(R)HOOHO

CAS RN 50-02-2

IUPAC Nome: (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Sinonimi: dexamethasone prednisolon F dexa-cortisyl dexone 1.5 dexone 0.5 dexacidin sunia sol D maxitrol adexone anaflogistico
Peso molecolare (g/mol): 392.47
Formula molecolare: C22H29FO5
InChi Key: UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Molecular Weight (g/mol) 
  • (8)
  • (11)
Quantità 
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)
  • (7)
  • (2)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Certificazione/Conformità 
  • (2)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)