Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 1.2 ml
Queste piastre di conservazione con fondo a U da 1.2 ml consentono di ottimizzare le colture di cellule in sospensione.
270.00€ - 364.00€
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
Formato | 96-well |
Descrizione | Pozzetti con fondo a U per agevolare la risospensione delle cellule e ridurre il danno alle stesse. |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10243223
|
Thermo Scientific™
AB-1127 |
Square, Round Bottom (U-well) | Individually Wrapped | PCR Ready |
271.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12114172
|
Thermo Scientific™
AB-0564 |
Round | Individually Wrapped | PCR Ready |
364.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10544384
|
Thermo Scientific™
AB-0787 |
Round | Bulk | PCR Ready |
325.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10364463
|
Thermo Scientific™
AB-0564/K |
Round | Individually Wrapped | PCR Ready |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Le piastre di conservazione da 1.2 ml vengono fornite nei formati tondo e rettangolare e sono realizzate in polipropilene. Queste piastre sono ideali per le colture cellulari in sospensione e sono compatibili con i sistemi automatizzati. Sono disponibili diverse opzioni per la chiusura ermetica per le piastre di conservazione da 1.2 ml ed è possibile sigillare ogni pozzetto in modo indipendente, per evitare la contaminazione incrociata.
Caratteristiche
- Forma dei pozzetti arrotondata per un recupero ottimale del campione o squadrata per ottenere il massimo volume di campione entro un design ANSI
- Ciascun pozzetto è dotato di un bordo di tenuta indipendente, per evitare la contaminazione incrociata
- I pozzetti con fondo a U sono particolarmente adatti per la risospensione dei campioni
- In polipropilene (AB-1068, polistirene)
- Resistente a DMSO (100%); etanolo (100%); isopropanolo (100%)
- Sterilizzazione in autoclave (15 minuti a 121 °C) o con irradiazione gamma
- Opzioni di chiusura a tenuta: sigillanti adesivi, termosigillanti, tappi e strisce di tappi per piastra di conservazione e tappetini sigillanti per piastra di stoccaggio
- Prodotti per camera sterile
- Formato ANSI per la compatibilità con i sistemi automatizzati
Specifica
Custom Barcoding Available | |
96-well | |
8 x 12 | |
Abgene | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
1200 μL | |
Cleanroom | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Pozzetti con fondo a U per agevolare la risospensione delle cellule e ridurre il danno alle stesse. | |
Low binding PP | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-treated | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |