Learn More
Cytiva Streptavidina-fluorofori coniugati Amersham™
Per ibridizzazione in situ e citometria a flusso. Gli streptavidina-fluorofori coniugati Cytiva Life Sciences™ Amersham™ sono composti da streptavidina coniugata con numerosi coloranti fluorescenti.
233.00€ - 449.00€
Specifica
Formulazione | Questo prodotto viene fornito come solido liofilizzato in soluzione salina in tampone fosfato (fosfato di potassio 0.02M, NaCl 0.15M) pH 7.2, contenente 1%(w/v) di albumina sierica bovina e 0.1% (w/v) di sodio azide, ricostituito con 1 ml di acqua deionizzata, dispensazione in aliquote idonee |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso nell'analisi fluorescente dei campioni biotinalati |
Quantità | 1 mg |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10544765
|
Cytiva
PA43001 |
Cy3-Streptavidin |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10004594
|
Cytiva
PA45001 |
Cy5-Streptavidin |
286.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10277704
|
Cytiva
PA42001 |
Cy2-Streptavidin |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Reagenti a specificità elevata
Applicazioni
Ibridizzazione in situ, citometria a flusso
Specifica
Questo prodotto viene fornito come solido liofilizzato in soluzione salina in tampone fosfato (fosfato di potassio 0.02M, NaCl 0.15M) pH 7.2, contenente 1%(w/v) di albumina sierica bovina e 0.1% (w/v) di sodio azide, ricostituito con 1 ml di acqua deionizzata, dispensazione in aliquote idonee | |
Per l’uso nell'analisi fluorescente dei campioni biotinalati | |
1 mg |