Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in polipropilene con manico lungo
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
21.00€ - 27.80€
Specifica
Product Type | Cucchiaio per campionamento |
---|---|
Materiale | Polipropilene riempito di talco |
Tipo di maniglia | Lunga |
Monouso | Yes |
Sterilità | Non sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10767493
|
Bel-Art™
F36727-0000 |
Da 1.23 a 14.8 ml | 7 in. (17.78 cm) |
22.85€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705064
|
Bel-Art™
F36726-0000 |
14.8 ml | 7 x 1.53 in (17.78 x 3.9 cm) |
24.70€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795054
|
Bel-Art™
F36724-0000 |
2.46 ml | 7 x 0.98 in (17.78 x 2.5 cm) |
22.85€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11706864
|
Bel-Art™
F36725-0000 |
4.93 ml | 7 x 1.18 in (17.78 x 3 cm) |
27.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12672966
|
Bel-Art™
F36723-0000 |
1.25 ml | L 17.8 x P 2 cm |
21.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
- Il manico lungo si inserisce facilmente in flaconi, bottiglie e altri spazi ristretti
- Riducono al minimo il potenziale di contatto personale con i materiali da campionare
- Plastica di polipropilene non sterile
- Materiali di grado FDA sicuri per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Lunga | |
Non sterile | |
FDA | |
7 in |
Polipropilene riempito di talco | |
Yes | |
Bianco | |
12 |