Learn More
Brady™ Etichette per stampante in nylon LABXPERT™ e IDXPERT™: Forma rettangolare
Utili per operazioni di etichettatura generiche. Le etichette per stampante in nylon Brady™ LABXPERT™ e IDXPERT™ sono compatibili con stampanti LABXPERT™ e IDXPERT™.
78.80€ - 96.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL |
---|---|
Descrizione | Rivestimento a polvere, liscio, testurizzato/ruvido |
Tipo di adesivo | Resina acrilica permanente, Permanent |
Colore | Nero su bianco, White |
Finitura | Opaco |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10172992
|
Brady™
060948 |
12.70 mm | 25.40 mm | Rettangolare |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10327752
|
Brady™
060950 |
9.53 mm | 25.40 mm | Rettangolare |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Etichette in nylon
- Finitura opaca
- Adesivo acrilico permanente
Specifica
UL | |
Resina acrilica permanente, Permanent | |
Opaco | |
Tela di nylon | |
Stampante iDXPERT™, LabXpert™ | |
300 Labels | |
-40°C to +90°C | |
25.40 mm |
Rivestimento a polvere, liscio, testurizzato/ruvido | |
Nero su bianco, White | |
Cartuccia, etichetta | |
Etichetta stampabile | |
1 | |
Rettangolare | |
0.165 mm |