Learn More
Brady™ ToughStripe™ Labels with Overlaminate
Create custom-printed floor labels quickly and easily
362.98€ - 765.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
---|---|
Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | For high adhesion to textured metals and low surface energy Plastics |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11721006
|
Brady™
142155 |
White, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
505.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11711006
|
Brady™
142154 |
White, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
765.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11751006
|
Brady™
142161 |
Yellow, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
765.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11741006
|
Brady™
142159 |
Black, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11731006
|
Brady™
142158 |
Black, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11761006
|
Brady™
142162 |
Yellow, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11781006
|
Brady™
142166 |
Red, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11771006
|
Brady™
142165 |
Red, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11791006
|
Brady™
142168 |
Blue | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11701016
|
Brady™
142169 |
Blue | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11721016
|
Brady™
142172 |
Green, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11731016
|
Brady™
142174 |
Orange, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11741016
|
Brady™
142175 |
Orange, Clear | 100 ft. | 1.12 in. | 2.86 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11711016
|
Brady™
142171 |
Green, Clear | 100 ft. | 2.25 in. | 5.71 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Easy Three-Step Process
- Print label
- Position on floor
- Apply overlaminate
Specifica
RoHS 2002/95/EC | |
Gloss | |
For high adhesion to textured metals and low surface energy Plastics | |
1 Roll of tape and 1 roll of over laminate | |
0°F to 130°F | |
0.004 in. |
Rubber, Permanent | |
Polyester | |
GlobalMark™ 2 and BMP™ 71 label printer | |
1 Kit | |
-18°C to +54°C |