Learn More
OHAUS™ Centrifuge Bucket Accessory
Accessory for centrifuges
520.00€ - 1120.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16692754
|
OHAUS™
30553104 |
MTP x2 V1 |
1120.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16632764
|
OHAUS™
30553119 |
MTP x2 V2 |
520.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16642764
|
OHAUS™
30553121 |
FB x2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Accessory for centrifuges
- Centrifuge Multi FC5916R 120V
- Centrifuge Multi FC5916 120V
Specifica
Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V |