Learn More
Corning™ Camere di coltura CELLSTACK™
Caratterizzate da una struttura in polistirene USP Classe VI per garantire trasparenza ottica e resistenza meccanica eccellenti. Le camere Corning™ CELLSTACK™ sono disponibili in cinque formati e con due trattamenti superficiali esclusivi in aggiunta alla superficie standard trattata per colture di tessuti.
360.14€ - 3790.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP Class VI |
---|---|
Colore chiusura | Orange |
Diametro (sistema metrico) chiusura | 33mm |
Materiale | Polystyrene |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Quantità | Area di coltura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Quantità | Area di coltura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10549772
|
Corning™
3268 |
TC-Treated | Una camera | 636 cm2 | Da 125 a 190 ml |
360.14€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10799494
|
Corning™
3270 |
TC-Treated | 10 chambers | 6360 cm² | 1250 to 1900 mL |
398.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10494912
|
Corning™
3313 |
TC-Treated | Cinque camere | 3180 cm2 | Da 625 a 950 ml |
1665.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10330623
|
Corning™
3303 |
Ultra-Low Attachment | One chamber | 636 cm² | 125 to 190 mL |
1775.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10653143
|
Corning™
3319 |
Trattamento per colture di tessuti (TC) | Cinque camere | 3180 cm2 | Da 625 a 950 ml |
441.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10685893
|
Corning™
3272 |
TC-Treated | 40 chambers | 25,440 cm² | 5000 to 7600 mL |
2792.58€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10494862
|
Corning™
3320 |
CellBIND | 10 camere | 6360 cm2 | 1250 - 1900 ml |
3790.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10183342
|
Corning™
3310 |
CellBIND | Due camere | 1272 cm2 | Da 250 a 380 ml |
985.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10208184
|
Corning™
3311 |
CellBIND | Cinque camere | 3180 cm2 | 625 - 950 ml |
835.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10719484
|
Corning™
3330 |
CellBIND | One chamber | 636 cm² | 125 to 190 mL |
1255.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10748904
|
Corning™
3312 |
CellBIND | 10 chambers | 6360 cm² | 1250 to 1900 mL |
1370.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10675893
|
Corning™
3271 |
Trattamento per colture di tessuti (TC) | 10 chambers | 2 | 1250 to 1900 mL |
1137.53€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10377862
|
Corning™
3269 |
TC-Treated | Due camere | 1272 cm2 | Da 250 a 380 ml |
399.38€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Due comode porte di riempimento da 26 mm per un accesso diretto al fondo della camera ed estrema flessibilità per riempimento e svuotamento sterile
- I tappi filettati standard da 33 mm sono dotati di membrane non bagnabili con pori di 0.2μ m sigillate sui tappi—per favorire lo scambio gassoso e prevenire l'accumulo di pressione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione
- Scelta di trattamenti della superficie: superficie standard trattata per colture di tessuti, superficie CellBIND e superficie a bassissima adesione
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma
- A tenuta stagna
- Il trattamento della superficie Corning CellBIND™ migliora l'adesione cellulare, per una maggiore crescita e resa cellulare e offre un'adesione cellulare più costante e uniforme. La superficie consente di adattare le cellule a condizioni con contenuto ridotto di siero o in assenza di siero, non richiede refrigerazione o manipolazioni speciali ed è stabile a temperatura ambiente.
- La superficie a bassissima adesione è caratterizzata da uno strato di idrogel a legame covalente che inibisce con efficacia l'adesione cellulare e riduce al minimo l'assorbimento delle proteine, l'attivazione degli enzimi e l'attivazione cellulare
Order Info
Confezionati singolarmente
Certifications
Certificazione di apirogenicità.
Compliance
Il polistirene soddisfa i requisiti USP Classe VI; offre una maggiore trasparenza ottica e un'integrità strutturale.
Specifications
USP Class VI | |
33mm | |
Yes |
Orange | |
Polystyrene | |
Gamma Irradiated |