Learn More
Slice™ Craft Blades
Finger-friendly™ edge cuts materials effectively but is safer to touch than traditional blades
36.20€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.29 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 32.8 mm |
Materiale | Zirconium Oxide |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16433619
|
Slice™
10518 |
Straight Edge, Rounded Tip |
36.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16443619
|
Slice™
10519 |
Straight Edge, Pointed Tip |
36.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16453619
|
Slice™
10520 |
Curved Edge, Rounded Tip |
36.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Specifications
1.29 in. | |
Zirconium Oxide | |
Safety Cutting | |
4 Pk. |
32.8 mm | |
White | |
4 single-edge blades per pack | |
0.02 oz. |