Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Stainless Steel
La serie di bilance da banco Defender 3000 è ideale per pesate generiche e applicazioni di conteggio semplici; è ben adatta ad ambienti umidi o quando è necessaria un'accurata pulizia del dispositivo.
800.70€ - 1335.25€
Specifica
Autonomia della batteria | 58 ore con batteria ricaricabile |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 (inclusa) |
Struttura | IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell |
Tipo di display | Display LCD con retroilluminazione bianca |
Classe di protezione | IP 65, NEMA 4X, IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, IP67 stainless steel load cell |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15106062
|
OHAUS™
83997639 |
150 kg | D32XW150VL-EU |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15116062
|
OHAUS™
83997638 |
60 kg | D32XW60VL-EU |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15196052
|
OHAUS™
83997637 |
60 kg | D32XW60VR-EU |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- L'indicatore in acciaio inossidabile NEMA 4X/IP66 è realizzato per resistere agli elementi industriali più resistenti. La batteria ricaricabile da 58 ore garantisce un funzionamento continuo per operazioni che durano più giorni.
- Struttura
Specifica
58 ore con batteria ricaricabile | |
IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell | |
IP 65, NEMA 4X, IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, IP67 stainless steel load cell | |
Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia |
RS232 (inclusa) | |
Display LCD con retroilluminazione bianca | |
-10°C to +40°C |