Learn More
3M™ Filtri Dustmaster™
Particulate filter for use with the Dustmaster Powered Air Respirator helps protects against dust, mist and fume.
37.57€ - 382.80€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15719017
|
3M™
7000037674 |
P2R |
96.10€
10 paia |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15729797
|
3M™
7000059866 |
P3 | 5/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15719797
|
3M™
7000059865 |
P2 | 5/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11751363
|
3M™
7000059865 |
P2 | 5/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12364659
|
3M™
7000006601 |
P2 | 1 Ea. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Combines with the 6000 Series Gas Vapor cartridges to provide particulate and gas/vapor protection
- Note: 3M 501 filter retainers needed to combine the 5000 and 6000 series