Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1 ESD
White occupational sneakers with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
68.20€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Perforated Microfiber |
Certifications/Compliance (Europe) | Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340 |
Sesso | Women's |
Ankle Style | Sneakers |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17151375
|
ABEBA™
37370/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17161375
|
ABEBA™
37370/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17171375
|
ABEBA™
37370/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17181375
|
ABEBA™
37370/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17191375
|
ABEBA™
37370/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17101385
|
ABEBA™
37370/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17111385
|
ABEBA™
37370/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17121385
|
ABEBA™
37370/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17131385
|
ABEBA™
37370/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Breathable, lightweight, comfortable occupational sneakers
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- White perforated microfiber
- Breathable lining with silver ions
- Removable active Medifit insole
Specifica
White | |
Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340 | |
Sneakers | |
O1 SRC ESD |
Perforated Microfiber | |
Women's | |
No |