Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Designed for long lifetime and low injection port adhesion.
60.50€ - 146.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15218623
|
Trajan Scientific and Medical™
041901 |
9.5 mm |
60.50€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15228623
|
Trajan Scientific and Medical™
041904 |
11.5 mm |
61.70€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15248623
|
Trajan Scientific and Medical™
041906 |
12.5 mm |
61.70€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15238623
|
Trajan Scientific and Medical™
041905 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
15258623
|
Trajan Scientific and Medical™
041912 |
11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
- Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
- No bleed or contamination into the GC system
- Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
EC |