Learn More
Fisherbrand™ Glass Plates for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Different styles of glass plates to choose from.
22.21€ - 43.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
---|---|
Materiale | Glass |
Spessore (sistema imperiale) | 0.12 in. |
Spessore (sistema metrico) | 0.3 cm |
Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11943035
|
Fisherbrand™
|
Blank Glass Plate |
25.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11953045
|
Fisherbrand™
|
Notched Glass Plate |
43.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933035
|
Fisherbrand™
|
Offset Glass Plate |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster | |
0.12 in. | |
16 cm | |
0.12 in. |
Glass | |
0.3 cm | |
14 cm | |
0.32 cm |