Learn More
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Pouches for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
21.30€ - 68.45€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl JGC-4 Gel Casting System |
---|---|
Tipo | Gel Pouch |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11982975
|
Fisherbrand™
|
100/Pk. |
68.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12444647
|
Fisherbrand™
|
25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descripción
- Dimensions: 10L × 10cmW
Especificaciones
Owl JGC-4 Gel Casting System | |
Gel Pouch | |
10 cm | |
10 cm |