Learn More
Bel-Art™ Attacchi rapidi completamente in metallo SP Scienceware™
Raccordo per tubo flessibile in linea con arresto automatico in fase di scollegamento per evitare perdite
53.85€ - 79.35€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) interno | Da utilizzare con | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) interno | Da utilizzare con | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10107641
|
Bel-Art™
F19724-0204 |
0.25 in | 6.4 mm | 6.4 mm | Attacco maschio, a sgancio rapido |
53.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10056381
|
Bel-Art™
F19724-0804 |
0.25 in | 6.4 mm | 6.4 mm | Attacco femmina, a sgancio rapido |
79.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10279681
|
Bel-Art™
F19723-0802 |
0.125 in | 3.2 mm | 3.2 mm | Attacco femmina, a sgancio rapido |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Ganci in ottone cromato compatibili con la maggior parte dei tubi
- Funziona con temperature di 82° C (180° F), pressione di 250 psi (1.7 MPa) e un vuoto di 30 pollici Hg
Order Info
Ordinare separatamente i connettori maschio e femmina in modo da poter collegare tubi di dimensioni uguali o diverse.
Specifica
Metallo | |
250 psi |