Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Fit standard spectrophotometer cell holders
860.05€ - 1295.00€
Specifica
Tipo | Micro Fluorescence Cell |
---|---|
Materiale | Quartz |
Materiale chiusura | PTFE |
Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Includes: PTFE lid or stopper
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Lunghezza del percorso | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Lunghezza del percorso | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15205993
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 3 mm | 45 μL | Center H: 8.5mm |
1295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15266003
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 1.5 mm | 12 μL | Center H: 8.5mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15296003
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 1.5 mm | 12 μL | Center H: 15mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15235973
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 10 mm | 100 μL | Center H: 8.5mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15235993
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 3 mm | 45 μL | Center H: 15mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15255973
|
Fisherbrand™
|
Micro Fluorescence Cell | 10 mm | 100 μL | Center H: 15mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with micro cells
- Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Micro Fluorescence Cell | |
PTFE | |
45 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |
Quartz | |
200 to 2500 nm | |
Standard spectrophotometer cell holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |