Learn More
Fisherbrand™ Inoculation Picks
Isolate individual colonies with picks manufactured from White Birch wood. Fisherbrand™ Inoculation Picks are naturally biodegradable and disposable, but are also autoclavable and suitable for food contact.
52.34€ - 127.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Size | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Size | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15316568
|
Fisherbrand™
|
63.5 mm | Standard | Needle point |
127.00€
pezzi 1500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15306568
|
Fisherbrand™
|
63.5 mm | Standard | Semi point |
127.00€
pezzi 1600 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15396558
|
Fisherbrand™
|
32.51 mm | Mini | Needle point |
97.25€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15326568
|
Fisherbrand™
|
152.4 mm | Large | Semi point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15336568
|
Fisherbrand™
|
152.4 mm | Large | Needle point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15386558
|
Fisherbrand™
|
32.5 mm | Mini | Semi point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
- Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
- Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
- Available in semi or needle point styles for delicate operations
- Autoclavable
- Disposable
Specifica
Wooden Pick | |
White Birch Wood |