Learn More
Hamilton™ Microlab 300 Pipetting System Accessories - Syringes
Choose from two syringes designed for use specifically with the Hamilton Microlab 300 Pipetting System
154.02€ - 173.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microlab™ 300 pipetteting system |
---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15319742
|
Hamilton™
66088-40 |
PTFE plunger tip | 1002.5 | 1.25 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15309742
|
Hamilton™
66088-15 |
Plunger tip | 1705.5 BFP | 25 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Model 1705.5
- Bubble Free Prime
- Expels air from the syringe and valve thanks to an innovative plunger tip
- 1.25mL
- Model 1002.5
- Gastight
- Ideal for dispensing both liquids and gases
- Has a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal
- 25μL
Specifica
Microlab™ 300 pipetteting system |