Learn More
Cytiva Kit di amplificazione DNA illustra™ a cella singola GenomiPhi™
Per amplificare il DNA di un intero genoma da un'unità piccola come una singola cellula. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ combina le esclusive capacità della DNA polimerasi Phi29 con una formulazione ottimizzata per amplificare il DNA genomico da 1 a 1000 cellule senza interferenze di background.
500.00€ - 1797.00€
Specifica
Content And Storage | Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. |
---|---|
Descrizione | Single Cell GenomiPhi DNA Amplification kit combines the unique capabilities of Phi29 DNA polymerase with an optimized formulation to amplify genomic DNA from 1-1000 cells without background interference. |
Tipo di prodotto finale | illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit |
Da utilizzare con (applicazione) | Genomic DNA Amplification |
Include | Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL |
Includes: 1 tampone di reazione GenomiPhi per cellule singole da 275 µl, 1 mix di enzimi GenomiPhi per cellule singole da 25 µl, 1 mix di amplificazione per cellule singole GenomiPhi da 25 µl, 1 soluzione DTT GenomiPhi per cellule singole da 100 µl, 1 tampone per lisi GenomiPhi per cellule singole da 100 µl e 1 tampone di neutralizzazione GenomiPhi per cellule singole da 100 µl
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15301652
|
Cytiva
29108107 |
25 |
500.00€
25 reazioni |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15311652
|
Cytiva
29108039 |
100 |
1797.00€
100 reazioni |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Per l'amplificazione dell'intero genoma del DNA genomico a partire da cellule singole di dimensioni ridotte
- Il nuovo processo di pulizia sopprime il background consentendo una sensibilità fino a 1 fg di DNA immesso
- SDA isotermica (MDA) usa DNA polimerasi Phi29
- Le amplificazioni possono essere completate in meno di 3 ore con tempi di preparazione inferiori a 15 minuti
- Ottimizzato per promuovere la lisi cellulare completa con denaturazione uniforme di DNA prima dell'amplificazione
- Tempo di reazione: da 2 a 4 ore
- Dimensioni medie del prodotto: >10 kb
Per array SNP, sequenziamento di ultima generazione, aCGH
Conservazione consigliataConservare il kit a -70°C. La miscela enzimatica deve essere conservata a -70°C; tutti gli altri componenti possono essere conservati a -20°C
Specifica
Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. | |
illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit | |
Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL | |
>10kb |
Single Cell GenomiPhi DNA Amplification kit combines the unique capabilities of Phi29 DNA polymerase with an optimized formulation to amplify genomic DNA from 1-1000 cells without background interference. | |
Genomic DNA Amplification | |
illustra Single Cell GenomiPhi DNA Amplification Kit | |
2 to 4 hours |