Learn More
DWK Life Sciences Tubi capillari per lo spotting Kontes™ Microcaps™ TLC
For spotting preadsorbent TLC plates
108.00€ - 400.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13005813
|
DWK Life Sciences
764500-0005 |
5 μl |
130.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13025813
|
DWK Life Sciences
764500-0020 |
20 μL |
108.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13065813
|
DWK Life Sciences
764500-0100 |
100 μL |
108.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13075813
|
DWK Life Sciences
764520-0000 |
0.5, 1, 2, 5, 10 μL |
400.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Tubi capillari in vetro con calibro di precisione, tagliati in lunghezze predeterminate, in modo che ciascuno di essi trattenga un volume di liquidi noto quando riempiti.
- L’azione capillare aspira il liquido nel tubo
- Erogazione del liquido mediante pressione del bulbo
- Nessuna particolare competenza o formazione necessaria
- Risultati immediati e professionali
- Fornite in confezioni contenenti un bulbo e una fiala dispenser con 100 micropipette
- Tolleranza volumetrica: ±1%
Specifica
Borosilicate Glass |