Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Easily expand your workspace. The Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead has extended rear posts that allow for attachment of overhead shelf.
1560.00€ - 2925.00€
Specifica
Profondità (sistema imperiale) | 30 in. |
---|---|
Profondità (sistema metrico) | 76.2 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
Altezza (sistema imperiale) | 34 in. |
Altezza (sistema metrico) | 86.4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Peso (sistema metrico) | Materiale del ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Peso (sistema metrico) | Materiale del ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15997331
|
Metro™
WTC306FS |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.4 cm) | 71 kg | Stainless Steel |
2280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987331
|
Metro™
WTC306FC |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.4 cm) | 97 kg | Galvanized Steel |
1560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917341
|
Metro™
WTC307FC |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.4 cm) | 114 kg | Galvanized Steel |
1765.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907341
|
Metro™
WTC306US |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.4 cm) | 89 kg | Open Base (no bottom shelf) |
2010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15937341
|
Metro™
WTC307US |
72 x 30 x 34 in. (182.5 x 76.2 x 86.4 cm) | 105 kg | Open Base (no bottom shelf) |
2165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15947341
|
Metro™
WTC309FC |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.4 cm) | 131 kg | Galvanized Steel |
2075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957341
|
Metro™
WTC309FS |
72 x 30 x 34 in. (182.5 x 76.2 x 86.4 cm) | 131 kg | Stainless Steel |
2925.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15967341
|
Metro™
WTC309US |
96 x 30 x 34 in. (243.9 x 76.2 x 86.4 cm) | 121 kg | Open Base (no bottom shelf) |
2520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15927341
|
Metro™
WTC307FS |
72 x 30 x 34 in. (182.5 x 76.2 x 86.4 cm) | 114 kg | Stainless Steel |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 30 in. wide (76cm)
- Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Order Info
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifica
30 in. | |
Ideal for lab | |
86.4 cm | |
Wheels not included; sold separately. | |
76.2 cm |
76.2 cm | |
34 in. | |
Overhead | |
30 in. | |
Worktable |