Learn More
Vitlab™ Octagonal Magnetic Stir Bar
Vitlab™ Octagonal Magnetic Stir Bar with rings and permanent magnet AlNiCo V core.
71.55€ - 88.70€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16523612
|
Vitlab™
308097 |
8 mm | 28 mm |
71.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16593612
|
Vitlab™
308997 |
10 mm | 35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- The eight-sided shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates
- The middle ring also promotes stable centering with convex or uneven bottoms
Specifica
Octagon |