Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
84.40€ - 146.00€
Specifica
Product Type | Compression Union Tee |
---|---|
Descrizione | Compression Union Tee |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745738
|
Cole-Parmer™
31320-29 |
1/8 in. |
84.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11806274
|
Cole-Parmer™
31320-32 |
1/2 in. |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Compression Union Tee | |
Autoclavable | |
Autoclave or Ethylene Oxide |
Compression Union Tee | |
PFA |