Learn More
Vitlab™ Pinze in poliossimetilene
In POM per garantire un'eccellente stabilità dimensionale. Le pinzette in poliossimetilene VITLab™ sono dotate di scanalature sul lato esterno per garantire un'ottima maneggevolezza e presa.
2.50€ - 90.65€
Specifica
Stile punta | Estremità arrotondata |
---|---|
Materiale | Poliossimetilene |
Product Type | Pinzette |
Quantità (N. per custodia) | Confezione da 5 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione in autoclave, imbottigliamento e decantazione |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16543642
|
Vitlab™
68099 |
115 mm |
90.65€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11847910
|
Vitlab™
68099 |
115 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10291632
|
Vitlab™
68099 |
115 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11837910
|
Vitlab™
68199 |
145 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Per l'imbottigliamento e la decantazione
- Gialle
- Punta smussata
- Elastiche
- Resilienza molto buona
Specifica
Estremità arrotondata | |
Pinzette | |
Per sterilizzazione in autoclave, imbottigliamento e decantazione |
Poliossimetilene | |
Confezione da 5 | |
Pinzette |