Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifold, 8 outlets
Expand your flow and line capacity
65.65€ - 122.00€
Specifica
Product Type | PP Manifold, 8 Outlets |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Min. Operating Temperature (English) | 32°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Pressione massima | 150 psi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745258
|
Cole-Parmer™
31522-23 |
1/2 in. |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735258
|
Cole-Parmer™
31522-21 |
3/8in |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Constructed of polypropylene.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
PP Manifold, 8 Outlets | |
32°F | |
150 psi | |
99°C |
Polypropylene | |
0°C | |
210°F |