Learn More
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped tubing connectors. Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
17.55€ - 88.15€
Specifica
Product Type | Standard Tubing Connector |
---|---|
Quantità confezione | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10008451
|
Ismatec™
ISM693A |
1.5mm O.D. | T-shape |
21.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10482082
|
Ismatec™
ISM559A |
4.0mm O.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10710325
|
Ismatec™
ISM561 |
6.0mm O.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10007181
|
Ismatec™
ISM556A |
1.5mm O.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10473232
|
Ismatec™
ISM527 |
6.0mm O.D. | Y-shape |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10482272
|
Ismatec™
ISM560 |
5.0mm O.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10422852
|
Ismatec™
ISM694 |
2.5mm O.D. | T-shape |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10505373
|
Ismatec™
ISM510 |
3.0mm O.D. | T-shape |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10664023
|
Ismatec™
ISM516 |
10.0mm O.D. | T-shape |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10296752
|
Ismatec™
ISM562 |
8.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Standard, non-reducing.
- Designed for Ismatec™ pump tubing.
- Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Standard Tubing Connector | |
10/Pk. |