Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
650.00€ - 2055.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Certificato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Certificato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10668404
|
Eppendorf™
0030621301 |
White, Clear Bottom, Clear Bottom | PCR clean |
650.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10208703
|
Eppendorf™
0030622308 |
White, Clear Bottom, Clear Bottom | Sterile |
750.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10349923
|
Eppendorf™
0030621670 |
Gray, White Bottom, White Bottom | PCR clean |
915.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10278743
|
Eppendorf™
0030621905 |
White, Black Bottom, Black Bottom | PCR clean |
915.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10136573
|
Eppendorf™
0030625676 |
Gray, White Bottom, White Bottom | PCR clean |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10465075
|
Eppendorf™
0030625900 |
White, Black Bottom, Black Bottom | PCR clean |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10218703
|
Eppendorf™
0030626303 |
White, Clear Bottom, Clear Bottom | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10678404
|
Eppendorf™
0030625307 |
White, Clear Bottom, Clear Bottom | PCR clean |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Standard | |
Autoclavable | |
384 |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
Conical Bottom (V-well) |