Learn More
Bel-Art™ Dispositivi di recupero flessibili Spinbar™ in politetrafluoroetilene SP Scienceware™
Il dispositivo di recupero flessibile consente di recuperare le ancorette di agitazione magnetiche da contenitori e scarichi dei lavandini da laboratorio.
46.30€ - 55.05€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10603095
|
Bel-Art™
H37774-0101 |
Bianco | 33 mm |
46.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765064
|
Bel-Art™
H37774-0111 |
Rosso | 33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11729695
|
Bel-Art™
H37774-0131 |
Giallo | 33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775064
|
Bel-Art™
H37774-0121 |
Blu | 33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12301288
|
Bel-Art™
H37774-0010 |
Rosso | 365 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12311288
|
Bel-Art™
H37774-0020 |
Blu | 365 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
- Asta flessibile in Teflon™ con potente magnete Alnico rivestito in Teflon™
- Disponibile in quattro colori, due misure del magnete
- Asta bianca flessibile con lunghezza di 33 cm (13 pollici)
- Sterilizzabile in autoclave