Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
158.10€ - 449.00€
Specifica
Antigene | Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Ab-1 |
---|---|
Clone | PASE/4LJ |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12650987
|
Epredia™
MS-321-P1 |
Concentrated | 500 μL |
305.00€
500µL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12630987
|
Epredia™
MS-321-P |
Concentrated | 1 mL |
449.00€
1mL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12640987
|
Epredia™
MS-321-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12670987
|
Epredia™
MS-321-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12600997
|
Epredia™
MS-321-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12620997
|
Epredia™
MS-321-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Prostatic acid phosphatase (PSAP) is one of the two antigenic markers of prostatic carcinoma, the other being prostate specific antigen. It belongs to the kallikrein family of serine proteases and is suggested to act as a hydrolase to split phospharyl choline in semen and as a transferase.Host Species: Mouse
Clone: PASE/4LJ
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with dog, rabbit, and rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified prostatic acid phosphatase (PSAP) from human seminal plasma
Molecular Weight: 52kDa
Positive Control: Normal prostate or prostate CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Specifica
Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Purified prostatic acid phosphatase (PSAP) from human seminal plasma |
PASE/4LJ | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |