Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 10 port
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
315.00€ - 432.00€
Specifica
Product Type | Manifold |
---|---|
Materiale | PVDF |
Min. Operating Temperature (English) | -65°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | -54°C |
Pressione massima | 110 psi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11705298
|
Cole-Parmer™
31523-55 |
1/4 in. x 1/8 in. |
315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11715298
|
Cole-Parmer™
31523-57 |
3/8 in. x 1/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11725298
|
Cole-Parmer™
31523-59 |
1/2 in. x 3/8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Constructed of durable PVDF.
- Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
- Available in a variety of configurations
Specifica
Manifold | |
-65°F | |
110 psi | |
110°C |
PVDF | |
-54°C | |
230°F |