Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001070252.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 744486 |
Nome | LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16030801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080801
|
enQuireBio™
QP7788-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001070252.1 | |
LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Chimpanzee | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
744486 | |
Research Use Only | |
LTB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QDQGGLVTET ADPGAQAQQG LGFQKLPEEE PETDLSPGLP AAHLIGAPLK GQGLGWETTK EQAFLTSGTQ FSDAEGLALP QDGLYYLYCL VGYRGRTPPG GGDPQGRSVT LRSSLYRAGG AYGPGTPELL LEGAETVTPV LDPARRQGYG PLWYTSVGFG GLVQLRRGER VYVNISHPDM VDFARGKTFF GAVMVG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |