Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001123532.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11016 |
Nome | ATF7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987019
|
enQuireBio™
QP5689-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907029
|
enQuireBio™
QP5689-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997019
|
enQuireBio™
QP5689-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917029
|
enQuireBio™
QP5689-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927029
|
enQuireBio™
QP5689-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937029
|
enQuireBio™
QP5689-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001123532.1 | |
ATF7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC042363 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11016 | |
Research Use Only | |
ATF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGDDRPFVCN ATGCGQRFTN EDHLAVHKHK HEMTLKFGPA RTDSVIIADQ TPTPTRFLKN CEEVGLFNEL ASSFEHEFKK AADEDEKKAR SRTVAKKLVV FRPRLFLLCF GIIFLIG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |