Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone sialoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone sialoprotein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004958.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3381 |
Nome | Bone sialoprotein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051420
|
enQuireBio™
QP6187-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071420
|
enQuireBio™
QP6187-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061420
|
enQuireBio™
QP6187-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081420
|
enQuireBio™
QP6187-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091420
|
enQuireBio™
QP6187-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001430
|
enQuireBio™
QP6187-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004958.2 | |
Bone sialoprotein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3381 | |
Research Use Only | |
IBSP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AIQLPKKAGD ITNKATKEKE SDEEEEEEEE GNENEESEAE VDENEQGING TSTNSTEAEN GNGSSGGDNG EEGEEESVTG ANAEDTTETG RQGKGTSKTT TSPNGGFEPT TPPQVYRTTS PPFGKTTTVE YEGEYEYTGA NEYDNGYEIY ESE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |