Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 1-delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 1-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifications
Numero di accesso | NP_001123525.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1936 |
Nome | Elongation factor 1-delta Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15948949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15968949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998949
|
enQuireBio™
QP5960-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_001123525.2 | |
Elongation factor 1-delta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1936 | |
Research Use Only | |
EF1D | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATNFLAHEKI WFDKFKYDDA ERRFYEQMNG PVAGASRQEN GASVILRDIA RARENIQKSL AGSSGPGASS GTSGDHGELV VRIASLEVEN QSLRGVVQEL QQAISKLEAR LNVLEKSSPG HRATAPQTQH VSPMRQVEPP AKKPATPAED DEDDDIDLFG SDNEEEDKEA AQLREERLRQ YAEKKAKKPA LVAKSSILLD VKPWDDETDM AQLEACVRSI QLDGLVWGAS KLVPVGYGIR KLQIQCVVED DKVGTDLLEE EITKFEEHVQ SVDIAAFNKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |